Learn More
Calix[6]arène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477224 1 g 1g
11487224 5 g 5g
11497224 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21608.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.60€
    59.65€ / 1g
    Économisez 5.95€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96107-95-8 | C42H36O6 | 636.744 g/mol
It is used as a starting material for preparing functionalized calixarenes. It finds its uses as a pharmaceutical intermediate. It is also used in complexation and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme matériau de départ pour la préparation de calixarènes fonctionnalisés. Il trouve ses utilisations comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé dans la complexation et la synthèse organique.
Solubilité
0,180 g/100 g d’eau à 25°C. Miscible avec l’alcool, le chloroforme, l’éther, le disulfure de carbone, l’acétone, les huiles, le tétrachlorure de carbone et l’acide acétique glacial.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96107-95-8
Formule moléculaire C42H36O6
Poids moléculaire (g/mol) 636.744
Numéro MDL MFCD00143083
Clé InChI JLSWUKWFQCVKCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calix 6 arene, hexahydroxycalix 6 arene
CID PubChem 2724885
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=CC=CC(=C5O)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC1=C7O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calix[6]arene
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité 0.180g/100g of water @ 25°C. Miscible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,acetone,oils,carbon tetrachloride and glacial acetic acid.
Poids de la formule 636.74
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calix[6]arene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calix[6]arene