Learn More
MedChemExpress Calmagite
Code produit 16418906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418906 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418906 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYD0801
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Calmagite is a complexometric indicator which can be used to detect calcium and magnesium in various samples.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Type de produit Dye Reagents
Quantité 100 mg
Conditions d’expédition Room temperature
Solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (93.00 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 7.14 mg/mL (19.92 mM; Need ultrasonic)
Cible HBV
Poids moléculaire 358.37 g/mol
CAS 3147-14-6