Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, niveau indicateur, pur
Code produit 10080730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10080730 25 g Flacon en verre 25g
10458440 5 g Flacon en verre 5g
10335980 10 g Flacon en verre 10g
10247263 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10080730 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 108170250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3147-14-6
Formule moléculaire C17H14N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 358.368
Numéro MDL MFCD00011656
Clé InChI ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)-1-naphthalenesulfonic acid
CID PubChem 6364506
Nom IUPAC Acide 4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-1-sulfonique
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calmagite
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 300 min. (610nm, in buffer)
Compatibilité suitable for determination of calcium and magnesium
Merck Index 15, 1720
Couleur Noir
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 358.38
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calmagite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.