Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, qualité indicatrice
Code produit 11407024
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11407024 5 g 5g
11417024 25 g -
11427024 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11407024 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21482.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
Calmagite is widely used in analytical chemistry as an indicator in the titration of calcium or magnesium with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). It is also useful in the determination of magnesium in biological materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La calmagite est largement utilisée en chimie analytique comme indicateur dans la titration du calcium ou du magnésium avec l’acide éthylènediaminetetraacétique (EDTA). Elle est également utile pour la détermination du magnésium dans les matériaux biologiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3147-14-6
Formule moléculaire C17H14N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 358.368
Numéro MDL MFCD00011656
Clé InChI ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6364506
Nom IUPAC Acide 4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-1-sulfonique
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calmagite
Point de fusion >330°C
Beilstein 708596
Merck Index 14,1718
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 358.37
Qualité Indicateur
Quantité 5 g