Learn More
R&D Systems™ Calmidazolium chloride
Description
Calmodulin antagonist. Inhibits calmodulin-dependent phosphodiesterase and Ca2+-transporting ATPase with IC50 values of 0.15 and 0.35 μM respectively. Also causes elevation of intracellular calcium in HL-60 cells, independent of calmodulin inhibition.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calmidazolium chloride |
| CAS | 57265-65-3 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C31H23Cl7N2O |
| Poids de la formule | 687.7 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 687.688 |