Learn More
Cytiva Milieu calmoduline Sepharosetrade; 4B
Code produit 11504925 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504925 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504925 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17052901
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Utilisé pour la purification des protéines avec une affinité pour la calmoduline, une protéine régulatrice hautement conservée impliquée dans de nombreux processus cellulaires des cellules eucaryotes Le milieu calmoduline Sepharosetrade; 4B permet une purification en une seule étape.
pulliConvient à la purification par affinité en tandem (TAP) des complexes protéiques/liliPurification de protéines régulées par la calmoduline à partir de toutes les cellules eucaryotes/liliPour la purification en une seule étape des protéines de liaison à la calmoduline natives/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration de ligand 0,9 à 1,3 mg de calmoduline/ml
Méthode de couplage de ligand Activation du bromure de cyanogène
Matrice 4°% d’agarose
Granulométrie 90 μm
pH 4 à 9
Quantité 10 mL
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Pour la purification des protéines avec une affinité pour la calmoduline, une protéine régulatrice hautement conservée impliquée dans de nombreux processus cellulaires des cellules eucaryotes
Ligand Calmoduline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calmodulin Sepharose 4B
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol