Spécification
| Pureté | ≥95% |
| Doser | 96% |
| CAS | 110044-82-1 |
| Couleur | White |
| Format | Poudre |
| Poids moléculaire | 383.533 |
| Type de produit | Calpain Inhibitor I |
| Quantité | 10 mg |