Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de calpaïne III, ≥95 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Quantité | 25 mg |
| Description | Blanc |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Inhibe la protéolyse de la calpaïne |
| Doser | ≥ 95% |
| CAS | 88191-84-8 |
| Formule moléculaire | C19H35N3O4S |
| Poids de la formule | 401,60g/mol |
| Synonyme | MDL ; Z-Val-Phe-CHO |
| Solubilité | Soluble dans le DMSO à 25 mg/ml |
| Show More |