Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de calpain XI
Description
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide that acts as a potent, highly selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Quantité | 1 mg |
| Description | Blanc cassé |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Une dipeptidyl →-cétoamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, hautement sélectif, réversible et actif au site de la calpaïne-1 et -2. |
| Poids de la formule | 504,60 |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Forme | Solide |