Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de calpain XII
Code produit 15496559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496559 1 mg 1mg
15486559 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496559 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64751.M^
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide compound that acts as a potent, selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Description Jaune pâle
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un composé dipeptidyl →-cétoamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, sélectif, réversible et actif au site de la calpaïne-1
Formule moléculaire C26H34N4O5
Poids de la formule 482,60
Synonyme Z-L-Nva-CONH-CH2-2-Py
Forme Solide