Learn More
Calpeptin, MedChemExpress
Code produit 16499506
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Conditionnement:
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16499506 50 mg -
16460906 200 mg 200mg
16455597 5 mg -
16454266 100 mg -
16432858 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16499506 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100223
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.
Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.
Spécification
Nom chimique ou matériau Calpeptin
Forme physique Solid
CAS 117591-20-5
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H30N2O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (275.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(N[C@H](C=O)CCCC)=O)CC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 362.46
Poids de la formule 362.46
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research