Learn More
Fistreem International™ Distillateur d’eau ultrapure Calypso Ultrapure
Product Code. 13166020
Change view
Click to view available options
Débit de liquide en sortie:
2 l/h
4 l/h
Tension:
220 V
240 V
Puissance:
1,8 kW
3,0 kW
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Débit de liquide en sortie Tension Puissance Unit Size
13166020 4 l/h 240 V 3,0 kW 1 pièce
13126020 2 l/h 240 V 1,8 kW 1 pièce
13136020 2 l/h 220 V 1,8 kW 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13166020 Supplier Fistreem International™ Supplier No. WCA004.MH1.7
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Présente de nombreuses fonctionnalités éprouvées du distillateur Cyclon à un prix avantageux. Le distillateur d’eau ultrapure Fistreem International™ Calypso est disponible avec des débits de 2 L/h ou de 4 L/h et peut être installé sur une paillasse
Le distillateur d’eau Calypso combine de nombreuses fonctionnalités éprouvées de la gamme plus perfectionnée de distillateurs Cyclon avec une conception économique. Disponible avec des débits de 2 L/h et de 4 L/h, les deux unités produisent de l’eau exempte de pyrogènes de la plus haute qualité grâce à un piège à vapeur à effet cyclonique unique. Un couvercle en plastique transparent protège la verrerie et permet une inspection visuelle. La chauffe est assurée par des éléments chauffant à gaine de silice. Les distillateurs sont fournis prêts à être connectés à l’arrivée d’eau principale mais, le cas échéant, peuvent être connectés à une alimentation d’eau pré-traitée (électrovanne d’alimentation facultative requise). En mode pré-traitée, l’eau purifiée est directement envoyée dans la chaudière et l’eau du robinet est utilisée uniquement à des fins de refroidissement. Le distillateur est fourni avec un capteur de niveau de réservoir en polyéthylène, qui arrête automatiquement l’alimentation électrique et l’entrée d’eau chaque fois que le niveau du réservoir est plein. Le distillateur redémarre automatiquement chaque fois que le niveau du réservoir diminue. Un fonctionnement de nuit peut être effectué en toute sécurité et fiabilité, fournissant une réserve d’eau fraîchement produite au début de la journée. Pour faciliter le nettoyage, le distillateur est équipé d’une vanne de vidange de la chaudière. La solution de nettoyage est simplement introduite dans la chaudière via le régulateur de niveau constant. Aucun démontage n’est nécessaire. Un dispositif de coupure en cas de température élevée protège les éléments chauffant en cas de coupure d’eau. Le contrôleur de débit automatique régit le taux de consommation d’eau et permet d’utiliser l’unité sur une large plage de pression d’eau du robinet. Les distillateurs peuvent être installés sur une paillasse ou fixés au mur et sont fournis avec tous les câbles de connexion et tous les supports muraux nécessaires. Les distillateurs Calypso sont proposés avec un réservoir correspondant facultatif. Les contrôles automatiques permettent de maintenir une quantité d’eau distillée allant jusqu’à 30 L. Le réservoir est doté d’un robinet à débit rapide, d’un filtre à air et d’un tube de visualisation et peut être installé sur une paillasse ou fixé au mur.
Specifications
Débit de liquide en sortie 4 l/h
Dimensions (L x l x H) 790 x 260 x 325 mm
Tension 240 V
Puissance 3,0 kW
Inlet Pressure 70 à 560 kPa 10 à 80 lbf.in-²