Learn More
Motic™ Adaptateur pour caméra, montage en C 0,5 X, 1 po.
Code produit 15405112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
0,5X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
15405112 0,5X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15405112 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1101005600031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.45€
    72.00€ / 1 pièces
    Économisez 19.45€
    21% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Choisissez l’adaptateur le plus approprié pour votre caméra et votre microscope et profitez du potentiel de la photomicographie. L’adaptateur pour caméra Motic™, montage en C 0,5 X, 1 po. utilise les accessoires de référence de l’industrie pour les
  • Connectez une caméra à montage C avec capteur 1 pouce grâce de cet adaptateur.
  • Adaptée aux microscopes pédagogiques série 28.
Spécification
Type Adaptateur de montage C
Types de connecteurs Montage C
À utiliser avec (équipement) Microscopes pour l’enseignement série 28, 1 poCamera avec capteur à monture C
Pouvoir grossissant 0,5X