Learn More
Carl Zeiss™ Adaptateurs pour caméra
Code produit 15150705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
60N-C 0,75 po
60N-C 1,0 po
P95-C 0,50 po
P95-C 0,75 po
SLR
T2-T2 DSLR
Pouvoir grossissant:
0.5x
0.63x
0.65x
1.0X
1.6X
2.5X
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Pouvoir grossissant Conditionnement
15150705 60N-C 1,0 po 1.0X 1 unité
11875873 SLR 2.5X 1 pièce
11856432 T2-T2 DSLR 1.6X 1 pièce
11895440 60N-C 0,75 po 0.5x 1 pièce
10337143 P95-C 0,75 po 0.65x 1 pièce
10397183 P95-C 0,50 po 0.5x 1 pièce
10875741 60N-C 0,75 po 0.63x 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15150705 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 4261140000000
Expédition estimée: 08-01-2027
Adaptateur pour caméra à monture en C pour Primovert
  • Nécessite Primovert
  • Avec un adaptateur pour caméra à monture en C à phototube.
  • Pour Primovert
Spécification
Type Adaptateur de caméra
Description 60N-C 1,0 po
Pouvoir grossissant 1.0X
Quantité 1 de chaque
Dimensions 1,0 po