Learn More
Camostat Mésylate, TRC
Code produit 30136252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
10mg
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136252 1 g 1g
30134353 2.5 g 2.50g
30007921 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136252 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1503001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59721-29-8
Formule moléculaire C20 H22 N4 O5 . C H4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 494.52
Synonyme Benzeneacetic acid, 4-[[4-[(aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-, 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzeneacetic acid, 4-[[4-[(aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-, 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester, monomethanesulfonate (9CI), Camostat mesylate, Camostat monomethanesulfonate, FOY 305, FOY-S 980, Foipan
Nom IUPAC [4-[2-[2-(diméthylamino)-2-oxoétoxy]-2-oxoéthyle]phényl] 4-carbamimididobenzoate ; Acide méthanassulfurique
SMILES CN(C)C(=O)COC(=O)Cc1ccc(OC(=O)c2ccc(NC(=N)N)cc2)cc1.CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Camostat Mesylate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H22N4O5.CH4O3S/c1-24(2)17(25)12-28-18(26)11-13-3-9-16(10-4-13)29-19(27)14-5-7-15(8-6-14)23-20(21)22;1-5(2,3)4/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H4,21,22,23);1H3,(H,2,3,4)
Poids de la formule 494.1471