Learn More
Applied Biosystems™ cAMP-Screen™ Cyclic AMP Immunoassay System
Code produit 15270143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
192 dosages (2 x 96)
960 dosages
Conditionnement:
10 tests
2 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15270143 192 dosages (2 x 96) 2 tests
15280143 960 dosages 10 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15270143 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4412182
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Détermination ultrasensible des niveaux d’AMP cyclique (cAMP) dans les lysats cellulaires. Le système d’immunodosage AMP cyclique à 96 puits Thermo Scientific cAMP-Screen™ est un immunodosage chimiluminescent compétitif formaté avec une flexibilité maximale pour permettre des ajouts manuels de réactifs ou un traitement automatisé à haut débit.
  • Utilise un substrat CSPD™ chimiluminescent très sensible avec la séquence activatrice Sapphire-II™ qui est déclenchée par un conjugué enzymatique composé d’une liaison cAMP À la phosphatase alcaline (cAMP-AP)
  • La formulation de substrat/activateur chimiluminescent prêt à l’emploi génère une émission de lumière luminescente soutenue à partir de 30 minutes après l’ajout
  • Principalement utilisé dans le dépistage secondaire et la recherche préclinique, où la sensibilité et l’absence de faux positifs sont essentielles
  • Sensibilité la plus élevée de tout dosage de cAMP disponible dans le commerce
  • Plusieurs heures de lecture avec peu ou pas de dégradation du signal
  • Protocole simple
  • Utile pour une large gamme d’études sur l’activation des récepteurs
Haute sensibilité et plusieurs heures de temps de luminescence fixe
Ce dosage chimiluminescent est conçu pour fournir la plus haute sensibilité de tout dosage de cAMP disponible dans le commerce. Il est possible de détecter jusqu’à 60 femtomoles de cAMP. Le dosage possède une large plage dynamique, détectant de 0,06 à 6 000 picomoles de cAMP sans dilution d’échantillons ni manipulation comme l’acétylation. Ceci est particulièrement utile dans les essais cellulaires lors de la mesure de la stimulation et/ou de l’inhibition d’agonistes ou d’antagonistes couplés aux Gs ou Gi. La précision intra-dosage pour les échantillons en double est généralement inférieure ou égale à 5 %. Une fois que la formulation du substrat/de l’activateur atteint le signal de luminescence, la plaque peut être lue pendant des heures, avec peu ou pas de dégradation du signal. Ceci est utile dans les écrans où plusieurs plaques sont comparées les unes avec les autres. De plus, le dosage présente une réactivité croisée exceptionnellement faible avec d’autres nucléotides cycliques ou contenant de l’adénosine.
Pour les études d’activation des récepteurs
Le système AMPc-Screen est conçu pour la quantification de l’AMPc cellulaire pour les dosages fonctionnels de l’activation des récepteurs. Le dosage a été utilisé avec des lignées cellulaires établies pour les mesures fonctionnelles avec des récepteurs endogènes, des lignées cellulaires avec des récepteurs de ligand exogènes sur la surface cellulaire, les cultures cellulaires primaires et les tissus en réponse au traitement avec les ligands appropriés. En outre, il a été utilisé pour la caractérisation des récepteurs, l’identification des ligands des récepteurs orphelines et la caractérisation de nouveaux récepteurs chimériques. Le dosage peut être utilisé pour le criblage à haut débit pour les composés qui stimulent ou interfèrent avec ces voies de transduction de signaux.
Spécifications
  • Cible : AMP cyclique
  • Durée d’incubation du dosage : 1 heure
  • Sensibilité du dosage : 60 femtomoles cAMP
  • Méthode de détection : Chimiluminescence
  • À utiliser avec l’équipement : Lecteur de microplaques
  • Étiquette ou colorant : Phosphatase alcaline
  • Type d’échantillon : Lysats cellulaires
  • Volume d’échantillon : 60 μl
  • Stockage : Stocker entre 2° et 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sensibilité du dosage 60 femtomoles cAMP
Contenu et stockage 1 kit, stocker entre 2°C et 8°C
Méthode de détection Chimiluminescence
Gamme de produits cAMP-Screen
Famille de protéines GPCR (récepteur couplé aux protéines G)
Type d’échantillon Lysats cellulaires
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Identification génétique (Entrez) Non codant
Symbole de gène(s) Non codant
Marqueur ou colorant AP
Quantité 192 dosages (2 x 96)
Volume d’échantillon 60 μlitres
Kit cible nommé AMP cyclique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • cAMP-Screen Cyclic AMP Immunoassay System
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, Nonidet P-4