Learn More
(+)-Camphene (>90%), TRC
Code produit 30134753
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134753 100 mg 100mg
30003389 25 mg 25mg
30010035 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134753 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC173133100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5794-03-6
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Synonyme (1R)-2,2-Dimethyl-3-methylene-bicyclo[2.2.1]heptane, (1R,4S)-(+)-Camphene (8CI), (1R,4S)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (1R)-Camphene, (1R,4S)-Camphene, d-Camphene
Nom IUPAC (1S,4R)-3,3-dimethyl-2-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Camphene
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Poids de la formule 136.1252