Learn More
(+/-)-Camphène, tech. (somme du camphène + fenchène), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429186
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429186 50 g 50g
11439186 250 g 250g
11419186 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18040.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-92-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Camphene is used in the preparation of fragrances and as a food additive for flavoring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le camphène est utilisé dans la préparation de parfums et comme additif alimentaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-92-5
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00066603
Clé InChI CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Camphene
Note relative au nom sum of camphene + fenchene
Point de fusion ∼35°C
Point d’ébullition 159°C to 160°C
Point d’éclair 34°C (94°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN1325
Merck Index 14,1730
Synonyme 1s-2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, s-camphene, 1s,4r-2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo 2.2.1 heptane
SMILES CC1(C)C2CCC(C2)C1=C
Nom IUPAC 2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane
CID PubChem 6560154
Poids de la formule 136.24
Qualité Technique