Learn More
(+/-)-Camphre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478960 100 g 100g
11454343 500 g 500g
11464343 2500 g 2500g
11488960 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11478960 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10936.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Camphor is used in the preparation of mothballs. It acts as a plasticizer for nitrocellulose, and an ingredient for fireworks and explosive munitions. It is useful in the treatment of sprains, swellings and inflammation. It is also used to synthesize carbon nanotubes by chemical vapor deposition process of camphor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le camphre est utilisé dans la préparation des billes de mouillage. Il agit comme un plastifiant pour la nitrocellulose et comme un ingrédient pour les feux d’artifices et les munitions explosives. Il est utile dans le traitement des entorses, des gonflements et de l’inflammation. Il est également utilisé pour synthétiser les nanotubes de carbone par le procédé de dépôt chimique de vapeur du camphre.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éthanol, la diéthyléther, le chloroforme et l’acide acétique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les solvants chlorés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-22-2
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00074738,MFCD00064149
Clé InChI DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
CID PubChem 2537
ChEBI CHEBI:36773
Nom IUPAC 4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1] heptan-3-one
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Camphor
Point de fusion 172°C to 176°C
Densité 0.992
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 64°C (147°F)
Plage de pourcentage du dosage 96%
Odeur Camphor-like
Quantité 100 g
Numéro UN UN2717
Beilstein 1907611
Merck Index 14,1732
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,ethanol,diethylether,chloroform and acetic acid.
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-Camphor
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Camphor