Learn More
Camphor, MedChemExpress
Code produit 16409146
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16409146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16409146 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0808
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Camphor ((±)-Camphor) is a topical anti-infective and anti-pruritic and internally as a stimulant and carminative. However, Camphor is poisonous when ingested. Antiviral, antitussive, and anticancer activities. Camphor is a TRPV3 agonist.
Camphor ((±)-Camphor) is a topical anti-infective and anti-pruritic and internally as a stimulant and carminative. However, Camphor is poisonous when ingested. Antiviral, antitussive, and anticancer activities. Camphor is a TRPV3 agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Camphor
Forme physique Solid
CAS 76-22-2
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H16O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme (±)-Camphor
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (656.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (32.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2(C)C)(C)CCC2C1
Poids moléculaire (g/mol) 152.23
Poids de la formule 152.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research