Learn More
(±)-Camphre, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Camphor |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 152.1201 |