Learn More
Thermo Scientific Chemicals Camptothécine
Code produit 15484889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484889 250 mg 250mg
15464889 1 g 1g
15474889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15484889 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62523.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.03€
    82.65€ / 250mg
    Économisez 18.38€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent antitumoral cytotoxique qui inhibe la topoisomérase I
Camptothecin is used as a cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I.Camptothecin shows remarkable anticancer activity based on preliminary clinical trials. Its analogues are used in cancer chemotherapy. Cyclodextrin-based polymer containing camptothecin is used in the investigational anti-cancer drug study.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-4-7689
Synonyme (S)-(+)-camptothécine
Spécification
Description Jaune
Quantité 250 mg
Formule moléculaire C20H16N2O4
Poids de la formule 348,35g/mol
Point de fusion 260°C
Type de produit Réactif d’apoptose
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Agent antitumoral cytotoxique qui inhibe la topoisomérase I
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Camptothecin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Camptothecin