Learn More
(+)-camptothécine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10772315 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772315 1 g Flacon en verre 1g
10502461 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10772315 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 276720010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7689-03-4 | C20H16N2O4 | 348.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-4-7689
Formule moléculaire C20H16N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 348.35
Numéro MDL MFCD00081076
Clé InChI VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Synonyme camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin
CID PubChem 24360
ChEBI CHEBI:27656
SMILES CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Camptothecin
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 260.0°C
Couleur Jaune
Perte à la dessiccation 1.0% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 1737
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetonirile,dmso,,chloroform,hydrochloric acid
Poids de la formule 348.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Camptothecin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.