Learn More
R&D Systems™ Camptothecin
Code produit 18752604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18752604 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18752604 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1100/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.54€
    130.20€ / 25mg
    Économisez 13.34€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase inhibitor
Cytotoxic plant alkaloid with antitumor properties; prototypic DNA topoisomerase I inhibitor. Induces single strand DNA breaks and protein-DNA crosslinks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Camptothecin
CAS 3-4-7689
Quantité 25 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C20H16N2O4
Poids de la formule 348.36
Pureté >98%
Poids moléculaire 348.36