Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Campylobacter coli ATCC 33559 5 pièces
Code produit 12905913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 anses
Conditionnement:
Pack de 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12905913 5 anses Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 12905913 Fournisseur Thermo Fisher Scientific™ Code fournisseur R4609039
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes CQ prêts à l’emploi
Recommandé pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Le Culti-loop peut être dissout dans un milieu liquide ou rayonné directement sur un milieu approprié. Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en feuille de métal, cinq Culti-loops sont emballés par paquet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® ATCC - EULA requis
Niveau de sécurité biologique DG
Contenu et stockage -18°C
Pays d’origine US
Origine de la fabrication US
Type de produit Organismes pour le contrôle qualité
À utiliser avec (application) Organismes CQ ATCC prêts à l’emploi
Nb par paquet 5
Type d’emballage Boîte de feuille de métal
Quantité 5 anses
Espèces Campylobacter coli