Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Campylobacter Latex Agglutination Test
Tous les produits Novacyt Group ProduitsDescription
- Capable de détecter la présence d’espèces Campylobacter dans les échantillons cliniques et alimentaires.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO13485 ISO9001 |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Coffrets de témoins | Contrôle positif F46c - 1,0 ml |
| Marquage CE | Non |
| Clia Complexity | CLIA non dérogatoire |
| Substances à analyser détectables | Immunoglobulines de lapin dirigées contre les préparations d’antigènes provenant de sérotypes Campylobacter jejuni sélectionnés |
| Format | 4 flacons (2,5 ml, 2,5 ml, 1,0 ml, 5,0 ml) |
| Type d’échantillon | Origine animale, aviaire, alimentaire ou environnementale |
| Sensibilité | 0,986 |
| Type | Test d’agglutination au latex |
| Afficher plus |