Learn More
Dueperthal™ Collecteur de boîte
Code produit 10546512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10546512 12 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10546512 Fournisseur Dueperthal™ Code fournisseur 5.10.010
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 12 L
Diamètre (métrique) externe 250 mm
Couleur Bleu
Finition Four émaillé
Hauteur (métrique) 350 mm
À utiliser avec (application) Utiliser comme récipients de sécurité ou récipients de nettoyage