Learn More
Canagliflozin, MedChemExpress
Code produit. 16483978
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16483978
Marque: Medchem Express HY10451
MedChemExpress Canagliflozin (JNJ 28431754) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Canagliflozin (JNJ 28431754) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Canagliflozin
CAS 842133-18-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H25FO5S
Quantité 10 mg
Synonyme JNJ 28431754
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.48 mM)
SMILES FC1=CC=C(C2=CC=C(CC3=C(C=CC([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)=C3)C)S2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 444.52
Poids de la formule 444.52
Pourcentage de pureté 97.56%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.