Learn More
Cadence Science™ Aiguille pour implants de cancer
Code produit 17129548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur:
Calibre 11
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur Conditionnement
17129548 Calibre 11 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17129548 Fournisseur Cadence Science™ Code fournisseur 7928
Expédition estimée: 07-12-2026
L’aiguille offre une procédure simple pour obtenir et implanter des cellules tissulaires tumorales sous la peau d’animaux de laboratoire à des fins d’observation tout en conservant un champ stérile
  • Jeu d’aiguilles à deux pièces
  • Constitué d’une canule extérieure en acier inox à pointe acérée et d’un obturateur émoussé en acier inox qui dépasse le point d’aiguille de 3,2 mm
Spécification
À utiliser avec (application) Obtenez et implantez des cellules tissulaires tumorales sous la peau d’animaux de laboratoire
Type Aiguille pour implants de cancer
Matériau Acier inoxydable
Dimensions Étalon
Épaisseur Calibre 11
Longueur (impériale) 3,25 in
Longueur (métrique) 8,25 cm