Learn More
Cancer-Targeting Compound 1, MedChemExpress
Code produit 16483309
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483309 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16483309 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00300
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
MedChemExpress Cancer-Targeting Compound 1 is used in the research of hormone-​related cancer, extracted from patent WO 2008021331 A2.
Cancer-Targeting Compound 1 is used in the research of hormone-​related cancer, extracted from patent WO 2008021331 A2.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cancer-Targeting Compound 1
CAS 1007581-62-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H13N3O2S
Quantité 1 mg
SMILES N#CC1=CC=C(C2=CSC(N3C(OCC3(C)C)=O)=N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 299.35
Poids de la formule 299.35
Pourcentage de pureté 98.37%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death