Learn More
Candesartan, 98%, Thermo Scientific™
Angiotensin II receptor antagonist
59.65€ - 288.00€
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15405129
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62818.MC
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
66.20€
59.65€ / 100mg
Économisez 6.55€
9% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15495119
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62818.03
1g
288.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in ethyl acetate, methanol, water (<1mg/mL at 25°C), DMSO (88 mg/ml at 25°C), and ethanol (1 mg/ml at 25°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Candesartan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Candesartan