Learn More
Candesartan, MedChemExpress
Code produit 16458418
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458418 10 mg
16424307 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16458418 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0205
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Candesartan is an angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 0.26 nM.
Candesartan is an angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 0.26 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Candesartan
CAS 139481-59-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H20N6O3
Quantité 10 mg
Synonyme CV 11974
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (227.04 mM)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3)=CC=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 440.45
Poids de la formule 440.45
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation