Learn More
Tocris Bioscience™ Candesartan
GREENER_CHOICE
Code produit 30001557
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001557 10 mg 10mg
30001575 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001557 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4791/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
AT1 receptor antagonist
Angiotensin II receptor 1 (AT1) antagonist (IC50 values are 1.12 and 2.86 nM in bovine adrenal cortex and rabbit aorta, respectively). Exhibits antihypertensive effects in animal models. Also available as a prodrug, candesartan cilexetil (Cat. No. 4792).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139481-59-7
Formule moléculaire C24H20N6O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Candesartan
Quantité 10 mg
Poids de la formule 440.45
Pureté >98%
Poids moléculaire 440.463