Learn More
Candesartan, TRC
Code produit 18072540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18072540 50 mg 50mg
18071440 100 mg 100mg
17969759 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18072540 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17557550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139481-59-7
Formule moléculaire C24 H20 N6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 440.45
Synonyme 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid, Candesartan Cilexetil Imp. G (EP), Candesartan
Nom IUPAC 2-éthoxy-3-[[4-[2-(1H-tétrazol-5-yl)phényl]phényl]méthyl]benzimidazole-4-carboxylique acide
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Spécification
Nom chimique ou matériau Candesartan
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
Poids de la formule 440.1597