Learn More
R&D Systems™ Canine CCR4 (NP_001003020) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | CCR4 |
| Numéro d’adhésion | NP_001003020 |
| Identification génétique (Entrez) | 1233 |
| Alias de gène | C-C chemokine receptor type 4, C-C CKR-4, CC-CKR-4 HGCN:14099, CCR-4, CD194, CD194 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 4, chemokine (C-C) receptor 4, ChemR13, CKR4MGC88293, CMKBR4k5-5, K5-5 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Canine |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |