Learn More
R&D Systems™ Canine CD47 (NP_001074190.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NP_001074190.1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Canine |
| Quantité | 10 μg |