Learn More
Invitrogen™ Canine IFN alpha ELISA Kit
Description
Canine IFN alpha quantitates canine IFN alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine IFN alpha.
L’IFN alpha (Interferon alpha) est un interféron de type I appartenant à une famille de protéines structurellement apparentées et spécifiques à l’espèce, exclusives aux vertébrés. L’interaction de l’IFN alpha avec sa composante récepteur entraîne l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation qui sont principalement impliquées dans la réponse immunitaire innée contre l’infection virale. Chez l’homme, le gène de l’IFN alpha se trouve sur le chromosome 9. Les interférons de type I sont composés de 14 isoformes alpha différentes (sous-types avec des spécificités légèrement différentes) et d’isoformes bêta, omega, epsilon et kappa uniques. On trouve des molécules homologues chez de nombreuses espèces, y compris les rats et les souris (et la plupart des mammifères), et on les a identifiées chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. L’IFN alpha est produit principalement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c’est un composant puissant de la réponse immunitaire innée antivirale qui module l’immunité adaptative. Les maladies associées au dysfonctionnement de l’IFN alpha comprennent l’hépatite C et l’hépatite.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | interféron alpha-2 A ; Gm12597 ; ifa ; Ifa1 ; Ifa2 ; IFL ; IFN ; IFN alpha ; IFN a ; IFN1@ ; IFNA ; IFNA@ ; IFNA1 ; IFNA13 ; Ifna15 ; IFNA2 ; IFNA2A ; IFNA2B ; IFNA2C ; IFNA3 ; IFNA6 ; Ifnaa ; IFNAalphaIFN-alpha-1/13 ; IFNalpha ; IFN-alpha ; IFN-alpha 1 b ; IFN-alpha1 ; IFN-alpha-1 ; IFN-alpha-1/13 ; IFN-alpha-2 ; IFN-alpha-6 ; IFN-alphaA ; IFN-alphaD ; IFN gamma ; IFNa ; INFA2 ; interféron ; interféron alpha ; interféron alpha 1 ; interféron alpha 15 ; interféron alpha 1 b ; interféron alpha 2 ; interféron alpha 2 A ; interféron alpha 2 b ; interféron alpha A ; gène de la famille des interférons alpha 1 ; famille des interférons alpha, gène 2 ; protéine interféron alpha ; interféron alpha-1 ; précurseur d’interféron alpha-1 ; Interféron alpha-1/13 ; interféron alpha-2 ; Interféron alpha-A ; Interféron alpha-D ; interféron type A1/A2 ; type interféron A3 ; interféron, alpha 1 ; interféron, alpha 2 ; interféron-alpha ; interféron-alpha 1 ; interféron-alpha1 ; interféron-alpha-6 ; leIF A ; LeIF D ; MGC138207 ; MGC138505 ; MGC138507 ; MuIFN-alpha-A ; membre de la famille des nouveaux interférons alpha (Ifna) ; OTTMUSG00000007655 |
| Plage de dosage | 0,18 à 40 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0,18 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Coefficient de variation intra-dosage | <10% |
| Contenus des kits | Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.