Learn More
Paragon Scientific™ Viscosimètre opaque Cannon-Fenske pour liquides transparents et opaques (certifié UKAS ISO 17025)
Code produit 15929979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,8 à 4 cSt
1 600 à 8 000 cSt
10 000 à 50 000 cSt
100 à 500 cSt
20 000 à 100 000 cSt
20 à 100 cSt
240 à 1 200 cSt
3 à 15 cSt
4 000 à 20 000 cSt
50 à 100 cSt
500 à 2 500 cSt
7 à 35 cSt
de 0,4 à 2 cST
de 1,6 à 8 cST
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Conditionnement
15929979 100 à 500 cSt 1 pièce
15989959 de 0,4 à 2 cST 1 pièce
15909969 0,8 à 4 cSt 1 pièce
15929969 de 1,6 à 8 cST 1 pièce
15949969 3 à 15 cSt 1 pièce
15969969 7 à 35 cSt 1 pièce
15989969 20 à 100 cSt 1 pièce
15909979 50 à 100 cSt 1 pièce
15949979 240 à 1 200 cSt 1 pièce
15969979 500 à 2 500 cSt 1 pièce
15989979 1 600 à 8 000 cSt 1 pièce
15909989 4 000 à 20 000 cSt 1 pièce
15929989 10 000 à 50 000 cSt 1 pièce
15949989 20 000 à 100 000 cSt 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15929979 Fournisseur Paragon Scientific™ Code fournisseur CFO08UKC
Expédition estimée: 23-12-2026
Pour la détermination de la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents et opaques conformément aux normes ASTM D445, ISO 3104, et IP 71 section 1. Une faible viscosité facilite la dissipation des bulles d’air susceptibles d’entraîner des problèmes de détection dans les systèmes automatiques et optimise la stabilité et l’uniformité des bains.
  • Viscosimètre capillaire en verre de haute qualité
  • Fabriqué en conformité avec les normes ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105
  • Fourni avec un étalonnage UKAS ISO 17025 complet
Spécification
Gamme de viscosité 100 à 500 cSt
Calibrated Oui
Constante approximative 0,5
Numéros ASTM D445, D446
Certifications/Conformité ASTM D445, ISO 3104 et IP 71 section 1
Comprend Étalonnage UKAS ISO 17025
Dimensions 350
Délai de 8 semaines