Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres à écoulement inverse Cannon-Fenske
Code produit 10263881 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
K = 0,004
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative Conditionnement
10263881 K = 0,004 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10263881 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285403018
Expédition estimée: 15-12-2026
Les viscosimètres à écoulement inverse sont étalonnés pour la mesure manuelle
  • Étalonnés pour la mesure manuelle
  • Écoulement inverse Cannon-Fenske
  • Type n° 511 03
  • Capillaire N° 50
  • Constante K = 0,004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre à débit inversé Cannon-Fenske
Constante approximative K = 0,004