Description
- Capillaire n°200
- Avec des traits de graduation
- Sa conception présente un creusement dans la courbe inférieure
- Peut également être utilisé pour les mesures automatiques
- Pour la mesure automatique de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre |
| Gamme de viscosité | 20 à 100 cSt |
| Calibrated | Oui |
| Description | Diamètre : 1,01 mm |
| Constante approximative | 0,1 |
| Certifications/Conformité | ISO 3105, ASTM D 2515, BS 188 |
| Longueur (métrique) | 245 mm |
| À utiliser avec (application) | Mesures automatiques |
| Volume (métrique) | 7 à 10 ml |