Learn More
Poulten Selfe™ Viscosimètres de routine Cannon-Fenske
Code produit 13151073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
50
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
13151073 50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13151073 Fournisseur Poulten Selfe™ Code fournisseur 1634/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    169.96€ / 1 pièces
    Économisez 19.04€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Viscosimètres Cannon-Fenske, adaptés aux liquides transparents, avec certificat NAMAS
ASTM D445-IP71, ASTM D446.Convient pour les liquides transparents, longueur totale nominale de 250 mm.Taille approximative de l’échantillon 7 ml.Données d’étalonnage à 40°C avec la constante C, indiquée à 40°C et 100°C.Avec la certification d’
Specifications
Type de produit Viscosimètre de routine Cannon-Fenske
Gamme de viscosité 0,8 à 4 cSt
Numéros ASTM D445-IP71, D446
Certifications/Conformité NAMAS
Dimensions 50
Volume (métrique) 7 mL