Learn More
Labconco™ Hotte fermée
Code produit 17839640 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression:
325 pcm à 0,12 po H2O à 1 110 pcm à 2,45 po. H2O
Poids (impériale):
205 lb
Largeur (impériale):
48 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pression Poids (impériale) Largeur (impériale) Conditionnement
17839640 325 pcm à 0,12 po H2O à 1 110 pcm à 2,45 po. H2O 205 lb 48 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17839640 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4799000
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Évacuez les odeurs non toxiques, la chaleur et la vapeur grâce à une hotte fermée Labconco.
Idéal pour les étuves, les bains de vapeur, les appareils pour la préparation de tissus, les ballons de Kjeldahl ouverts, les autoclaves ou les évaporateurs rotatifs.
  • Revêtement en acier recouvert de poudre
  • Matériel pour la connexion au ventilateur moteur à distance
  • Sans ventilateur à distance, ni éclairage, ni dispositif de fixation, ni prises électriques
Informations sur la commande
Disponibilité en 48 ou 72 in Dimensions (totale) : 30 L x 18 in H (76 x 46 cm).
†Perte totale d’échappement et de pression statique à une vitesse frontale de 100 fpm.
Spécification
Type de produit Hotte fermée
Profondeur (impériale) 30 in
Profondeur (métrique) 76,2 cm
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 45,7 cm
Pression 325 pcm à 0,12 po H2O à 1 110 pcm à 2,45 po. H2O
Poids (impériale) 205 lb
Poids (métrique) 93 kg
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (métrique) 120 cm