Learn More
Canrenone, MedChemExpress
Description
Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Canrenone |
| CAS | 976-71-6 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H28O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Aldadiene SC9376 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM) |
| SMILES | C[C@@]12[C@]3(CCC(O3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])C=CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 340.46 |
| Show More |