Learn More
Cantharidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cantharidin |
| CAS | 56-25-7 |
| Formule moléculaire | C10 H12 O4 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3aα,4β,7β,7aα)-, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride, 2,3-dimethyl-, Cantharidin, 1,2-Dimethyl-3,6-epoxyperhydrophthalic anhydride, Canthacur, Cantharides camphor, Cantharidine, Cantharone, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, Kantaridin, NSC 61805, exo-1,2-cis-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydrophthalic anhydride |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10- |
| SMILES | C[C@@]12[C@H]3CC[C@H](O3)[C@]1(C)C(=O)OC2=O |
| Nom IUPAC | (3aα ,4β ,7β ,7aα)-Hexahydro-3a,7a-diméthyl-4,7-époxyisobenzofuran-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.2 |
| Poids de la formule | 196.0736 |