Learn More
Capécitabine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15325068 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15325068 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15325068 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456241000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Capecitabine
CAS 154361-50-9
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C15H22FN3O6
Quantité 100 mg
Synonyme capecitabine, xeloda, capiibine, capecitibine, caxeta, xabine, capecitabine usan, capecitabina, capecitabinum, capecitabin
Clé InChI GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
SMILES CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)C2C(C(C(O2)C)O)O
Nom IUPAC N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-méthyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate de pentyle
Poids moléculaire (g/mol) 359.35
CID PubChem 60953
ChEBI CHEBI:31348
Poids de la formule 359.35
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Capecitabine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.