Learn More
Capecitabine, MedChemExpress
Code produit 16402039
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402039 1 g
16460758 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16402039 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB00161g
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Capecitabine
CAS 154361-50-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H22FN3O6
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (695.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 33.33 mg/mL (92.75 mM)
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N=C(C(F)=C2)NC(OCCCCC)=O)=O)O1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 359.35
Poids de la formule 359.35
Pourcentage de pureté 98.23%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death