Learn More
BUCHI Capillaires pour simulateur du point de fusion
Code produit 10108981 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
100 tubes
1000 tubes
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
10108981 100 tubes 100 pièces
10421161 1000 tubes 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10108981 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 017808
Expédition estimée: 03-12-2026
À utiliser avec l’appareil de détermination du point de fusion Buchi.
  • Verre borosilicaté 3.3 de haute qualité
  • Épaisseur optimisée
  • Résultats fiables
  • Compatible avec d’autres techniques aux instruments automatisés ou techniques manuelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Capillaire pour appareil de détermination du point de fusion
Dimensions (L x l x H) 180 x 120 x 80 mm
À utiliser avec (équipement) Simulateurs de point de fusion BUCHI
Hauteur (métrique) 80 mm
Matériau Verre
Quantité d’emballage 100 tubes