Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires jetables
Code produit 10049640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,35 mm
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10049640 1,35 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10049640 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9221275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    157.00€ / 1000 pièces
    Économisez 21.00€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Pipettes capillaires à usage unique pour l’analyse des gaz du sang, héparine de sodium.
  • 225 i. u. Sodium
  • Par exemple pour l’analyse des gaz du sang
  • CE conformément à la norme DIV 98/79CE
Spécification
Type de produit Tube capillaire
Capacité (métrique) 100 μl
Diamètre (métrique) interne 1,35 mm
Longueur (métrique) 75 mm