Learn More
Agilent Technologies CAPILLARY COLUMN CP-SIL 5CB ULTIMETAL 25M X 0.53MM 1.0UM FILM THICKNESS EACH
Marque:  Agilent Technologies CP7130
Encompass_Preferred
CAPILLARY COLUMN CP-SIL 5CB ULTIMETAL 25M X 0.53MM 1.0UM FILM THICKNESS EACH
Code produit. 10635451
  • 1256.52€ / 1 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 23-04-2026