Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons pour colonnes capillaires
Code produit 11827210 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Colonnes capillaires GC
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11827210 Colonnes capillaires GC 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11827210 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260EC111
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez le risque de contamination des colonnes grâce à ces bouchons universels, réutilisables et à code couleur.
Éliminez le risque de contamination des colonnes grâce aux bouchons pour colonnes capillaires Thermo Scientific™. Ces raccords universels et réutilisables ont un code couleur permettant de s’assurer que la colonne est replacée comme elle était auparavant.
  • Éliminent la contamination de la colonne due à l’absence de fermeture de la colonne ou à sa fermeture avec un septum
  • Des raccords de couleurs coordonnées permettent de replacer la colonne comme elle était auparavant
  • Réutilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Bouchons
Description Bouchons , pour colonnes capillaires
À utiliser avec (équipement) Colonnes capillaires GC